B3648
Anti-Human IgG4−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6025, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:60,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)