Fontos dokumentumok
SAB4200699
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
TH, TYH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TH-2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TH(7054)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)