Fontos dokumentumok
SAB4200085
Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
Szinonimák:
AGO2 Antibody - Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat, Ago2 Antibody, Anti-Argonaute 2, Anti-EIF2C2 eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-Q10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11A9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~85 kDa
faj reaktivitás
monkey, rat, human, mouse, bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
Általános leírás
Alkalmazás
- immunofluorescent localization
- western blot analysis
- immunoprecipitation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.