MABE144
Anti-Ago3 Antibody, clone 4B1-F6
clone 4B1-F6, from mouse
Szinonimák:
eIF-2C 3, eIF2C 3, FLJ12765, MGC86946
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B1-F6, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGO3(192669)
Általános leírás
Ago3 is indicated to play a role in the RNA interference (RNAi) pathway, which is important for heterochromatin formation and accurate chromosome segregation. Unlike Ago1 and Ago2, Ago3 and AG04 do not possess the ability to dissociate miRNA duplexes in a minimal in vitro system. Re-introduction of any Ago variant into embyronic (ES) cells deficient for expression of all four Ago variants will rescue miRNA silencing defects and reduce apoptosis.
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Ago3 in HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1