Fontos dokumentumok
R9255
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
7-14 mg/mL (by absorbance at 280 nm)
technika/technikák
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.5-5 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Protocols
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit