MABE253
Anti-Ago2 Antibody, clone 11A9
clone 11A9, from rat
Szinonimák:
Protein argonaute-2, Argonaute2, hAgo2, Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, eIF-2C 2, eIF2C 2, PAZ Piwi domain protein, PPD, Protein slicer
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11A9, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGO2(27161)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A represeentative lot from an independent laboratory detected Ago2 in HEK293, HeLa, and RPE-1 cells (Weinmann, L., et al. (2009). Cell. 136(3):496-507.).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Ago2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1