Fontos dokumentumok
SAB4200724
Anti-AGO2 antibody, Mouse monoclonal
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Argonaute RISC catalytic component 2, Anti-Argonaute2, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, Anti-PAZ Piwi domain protein (PPD), Anti-Protein Argonaute 2, Anti-eIF2C 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AGO2-10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~95 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGO2(27161)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1