Merck
T9039
Tris Buffered Saline, with Tween™ 20, pH 8.0
powder, pH 8.0, with Tween® 20
Szinonimák:
TBS, TBST
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Tris Buffered Saline, with Tween™ 20, pH 8.0, powder
Forma
powder
Minőségi szint
szín
white
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Tris Buffered Saline, with Tween® 20, pH 8.0 has been used as a wash buffer in western blotting and enzyme linked immunosorbent assay. It has also been used along with 5% milk to block proteins on nitrocellulose in western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tris Buffered Saline with Tween 20 is predominantly used as a wash buffer and also in blocking steps of immunoblotting technique.
Kiszerelés
Foil pouches
Elkészítési megjegyzés
Contents of one pouch, when dissolved in one liter of distilled or deionized water, will yield 0.05 M Tris buffered saline (NaCl - 0.138 M; KCl - 0.0027 M); TWEEN® 20 - 0.05%, pH 8.0, at 25 °C.
Jogi információk
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Are camel milk proteins convenient to the nutrition of cow milk allergic children?
El-Agamy EI, et al.
Small Ruminant Research, 82(1), 1-6 (2009)
Progestin treatment decreases CD133+ cancer stem cell populations in endometrial cancer
Guy MS, et al.
Gynecologic Oncology, 140(3), 518-526 (2016)
Study of circulating IgG antibodies to BIRC5 and MYC in non-small cell lung cancer
Ye Leiguang, et al.
FEBS Open Bio, 5(1), 809-812 (2015)
Joey P Ting et al.
PloS one, 13(1), e0190850-e0190850 (2018-01-13)
To date, IL-17A antibodies remain the only therapeutic approach to correct the abnormal activation of the IL-17A/IL-17R signaling complex. Why is it that despite the remarkable success of IL-17 antibodies, there is no small molecule antagonist of IL-17A in the
Differential antibody responses to gliadin-derived indigestible peptides in patients with schizophrenia
McLean RT, et al.
Translational Psychiatry, 7(5), e1121-e1121 (2017)