Fontos dokumentumok
SAB2702378
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
clone 3G10, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogen
GST protein of the parasitic helminth Schistosoma japonicum expressed in E. coli
Alkalmazás
For WB: Use at a concentration of 0.5 - 2 μg/ml. Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Egyéb megjegyzések
Purification: Protein G Affinity Purified
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing no preservatives
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2