MAC111
Anti-GST•Tag fusion protein Antibody
clone 8-326.6.1, from mouse
Szinonimák:
Glutathione S-transferase class-mu 26 kDa isozyme, GST 26, Sj26 antigen, SjGST
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8-326.6.1, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GST•Tag fusion protein sequence in IP.
ELISA Analysis: A representative lot detected GST•Tag protein sequence in ELISA.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Western Blot Analysis: This antibody detected GST•Tag fusion protein in 5 µL of Posi-Tag Epitope Tag Control.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Posi-Tag Epitope Tag Control
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1