Fontos dokumentumok
F3668
Monoclonal Anti-CD16−FITC antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD16-II-Fluorescein isothiocyanate, Anti-CD16A-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCG3-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCGR3-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCGRIII-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCR-10-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCRIII-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FCRIIIA-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FcGRIIIA-Fluorescein isothiocyanate, Anti-IGFR3-Fluorescein isothiocyanate, Anti-IMD20-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FCGR3A(2214) , FCGR3B(2215)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?