Fontos dokumentumok
SAB1105733
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1G2 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-ATP6G, Anti-ATP6G2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G2, Anti-NG38, Anti-VMA10
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt ~9 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATP6V1G2(534)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 6-20 of human ATP6V1G2
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2