05-1339
Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone CMA304
clone CMA304, from mouse
Szinonimák:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CMA304, monoclonal
faj reaktivitás
human, vertebrates
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
trimethylation (Lys4)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunoprecipitation.1
Multiplexing:
This antibody specifically recognizes histone H3 trimethylated on Lys4 by Luminex® assay.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
0.5 - 2 μg/mL (1:500-2000) dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys4) on 10 μg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa Acid extract lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2