MABN328
Anti-peptidyl-citrulline, clone F95 Antibody
clone F95, from mouse
Szinonimák:
Peptidyl-citrulline, Protein-bound citrulline
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F95, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, chicken, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected peptidyl-citrulline in CNS proteins from brains and spinal cord of EAE mice (Nicholas et al., 2005).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected peptidyl-citrulline inhuman cerebral cortex tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2