Fontos dokumentumok
SAB1305639
Sigma-Aldrich
ANTI-LC3 (APG8A) (D106) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
14272 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
Qiang Chu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 4825949-4825949 (2019-04-02)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic disease that threatens human health, and present therapies remain limited due to the lack of effective drugs. Lipid metabolic disturbance and oxidative stress have strong links to the development of NAFLD