Fontos dokumentumok
SAB1305548
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-KAPPA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6053, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
IGKC, Ig kappa chain C region
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP6053, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
11609 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:1000
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGKC(3514)
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide