559405
SB 225002
A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC₅₀ = 22 nM for the inhibition of ¹²⁵I-IL-8 binding to CXCR2).
Szinonimák:
SB 225002, N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-Nʹ-(2-bromophenyl)urea, CXCR2 Antagonist II
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
White, J.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 10095.
WGK
WGK 3