GFCP103000
Glass Fiber Conjugation Pad
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Szinonimák:
Conjugate pad, Diagnostic pad, Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 300mm Strips, Glass fiber pad
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 100 strips
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
SureWick®
Szélesség
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
kiszállítva
ambient
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1