K3502
Anti-Human Kappa Light Chain (Bound and Free) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
technika/technikák
quantitative precipitin assay: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGK@(50802)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás