Fontos dokumentumok
A3672
Azurin
from Pseudomonas aeruginosa, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Pseudomonas aeruginosa
Minőségi szint
form
lyophilized powder
összetétel
Protein, ≥65% Lowry
koncentráció
≥65.0% (Lowry)
technika/technikák
toxicology assay: suitable
oldhatóság
water: soluble 1—1.1 mg/mL, clear, blue (light blue to blue)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Pseudomonas aeruginosa ... AZU(878046)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the cytotoxicity and cell viability studies in human osteosarcoma cell line
- for the functionalization of silicon nitride cantilevers for interaction studies
- for coating gold surface and insulating functionalized oxide surfaces of silicon oxide and mica
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3