Fontos dokumentumok
NISTRM8187
Soy Protein Concentrate
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
NIST®
kiszerelés
pkg of (5x10g)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
mixture
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzin (C21H20O9), Genistin (C15H10O5), Glycitin (C22H22O10), Total protein
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)