NIST3234
Soy flour
NIST® SRM® 3234
Szinonimák:
Soybean flour
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
SRM 3234_cert
SRM 3234_SDS
Tulajdonságok és előnyök
- Certified values for elements are reported on a dry-mass basis and traceable to SI derived unit of mass fraction and expressed as milligrams per kilogram.
- Accompanied by non-certified values, maintenance of certified values, instructions for safety, storage, and use
Egyéb megjegyzések
Ash, Calories, Carbohydrates, Total Dietary Fiber, Fat (as the sum of fatty acids as triglycerides), Phosphorus (P), Protein
Amino acids: Alanine, Arginine, Aspartic acid, Cystine, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine
Phytochemicals: Daidzein, Daidzin, Genistein, Genistin, Glycitin
Vitamins: Pantothenic acid (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2)
Trace Elements: Calcium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Potassium (K), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)