Fontos dokumentumok
S9012
Sulforhodamine B sodium salt
Powder
Szinonimák:
Acid red 52; Acid Rhodamine B
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sulforhodamine B sodium salt, Technical grade
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ~75%
εmax
≥85000 at 554-560 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used in the SRB assay to evaluate the effect of mouthwashes on protein content in primary cultures of human fibroblasts.
It is also suitable as a microscopic tracer for the assessment of blood-brain barrier integrity by post mortem inspection of frozen sections. SRB is useful as a caries detector dye with subsequent inspection of histological material.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2