V7127
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide dihydrochloride
plasmin substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide dihydrochloride, plasmin substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)C(C)C)CC(C)C)CCCCN
InChI
1S/C23H38N6O5.ClH/c1-14(2)13-19(28-23(32)20(25)15(3)4)22(31)27-18(7-5-6-12-24)21(30)26-16-8-10-17(11-9-16)29(33)34;/h8-11,14-15,18-20H,5-7,12-13,24-25H2,1-4H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITWYYDDNWFVYSU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as substrate to measure the activity of plasminogen activator by a chromogenic assay
- as a p-nitroanilide (pNA) substrate to measure the specific activities of serine protease isoforms in Gloydius intermedius venom
- as a substrate in total plasmin assay using milk/cream samples
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)