Merck
CHROMTH-RO
Roche
Chromozym TH
Szinonimák:
thrombin substrate
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
Teszt
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic))
90% (enzymatic)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
Mr 662.62
kiszerelés
pkg of 100 mg (11585398001)
pkg of 20 mg (10206849001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
Chromozym® TH is a chromophoric substrate mostly used to detect thrombin activity
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate
Alkalmazás
Use Chromozym® TH as a substrate for the determination of serine proteases, specifically thrombin in aqueous solutions.
Minőség
Contaminant: 1% free 4-nitraniline
Szekvencia
Tosyl-glycyl-polyl-arginine-4-nitranilideacetate
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: Approximately 0.2 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A substrate solution (approx. 2 mM) is stable for at least 4 weeks if stored at 2 to 8 °C.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Jogi információk
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Perzborn et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(3), 514-521 (2005-03-08)
BAY 59-7939 is an oral, direct Factor Xa (FXa) inhibitor in development for the prevention and treatment of arterial and venous thrombosis. BAY 59-7939 competitively inhibits human FXa (K(i) 0.4 nm) with > 10 000-fold greater selectivity than for other