A5611
Bovine Serum Albumin
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
oldhatóság
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- for in vitro high molecular weight (HMW)-species formation assay
- for immunohistochemistry
- in Escherichia coli quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)