Fontos dokumentumok
S4936
Anti-Sodium Channel, Brain Type I (α subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-BI, Anti-SP11I, Anti-Scna1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable using rat brain section
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Scn1a(20265)
rat ... Scn1a(81574)
Related Categories
Immunogen
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges