Fontos dokumentumok
S0819
Anti-Sodium Channel NaV1.5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-SKM2, Anti-Scn5a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
western blot: 1:200 using rat heart membranes
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SCN5A(6331)
mouse ... Scn5a(20271)
rat ... Scn5a(25665)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3