Fontos dokumentumok
S8502
(−)-Scopolamine methyl bromide
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Hyoscine methyl bromide, Methscopolamine bromide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)