Fontos dokumentumok
S1875
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Hyoscine hydrobromide, Scopine tropate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −24 to −26°, c = 5 in H2O(lit.)
szín
white to off-white
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience