Y0000483
Hyoscine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Scopolamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hyoscine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H]2C3OC3[C@H]1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4)C
InChI
1S/C17H21NO4/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3/t11?,12-,13-,14+,15?,16?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STECJAGHUSJQJN-MKXJHAPZSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)