Fontos dokumentumok
S7942
Sirtinol
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)c1ccccc1\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXJFDYIHRJGPFS-WPWMEQJKSA-N
Géninformáció
human ... SIRT1(23411) , SIRT2(22933)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3