Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)N3CCCCCC3)c1
InChI
1S/C19H21BrN2O3S/c20-16-8-6-9-17(14-16)21-19(23)15-7-5-10-18(13-15)26(24,25)22-11-3-1-2-4-12-22/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,21,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYAYHZZWYNXHEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3