Fontos dokumentumok
P5801
Sigma-Aldrich
Peptide YY porcine
≥97% (HPLC), synthetic
Szinonimák:
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C190H288N54O57
CAS-szám:
Molekulatömeg:
4240.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... PYY(445018)
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Egyéb megjegyzések
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Onaga et al.
Domestic animal endocrinology, 74, 106523-106523 (2020-08-17)
The present study aimed to determine the primary sequence of ovine xenin and clarify the mRNA expression and peptide localization of xenin in the gastrointestinal tract in sheep. The colocalization of xenin and glucose-dependent insulinotropic polypeptide was also compared in