Merck
S6945
Sigma-Aldrich
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-Sema 6A
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using rhSema6A
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rhSema6A
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SEMA6A(57556)
Egyediség
This antibody shows ~40% cross-reactivity with recombinant mouse Sema6A.
Immunogen
purified NS0-derived, recombinant human semaphorin 6A (Sema6A) extracellular domain.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3