SAB1302822
Anti-LGR5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 [Precursor], Orphan G-protein coupled receptor HG38
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
99998 Da
faj reaktivitás
hamster
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LGR5(8549)
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg