Fontos dokumentumok
P7854
Anti-Presenilin-1 (S182) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ACNINV3, Anti-AD3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human, Xenopus, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using methacarn-fixed, formic acid-treated sections of Alzheimer′s Disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of PC12 rat adrenal pheochromocytoma cell line
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PSEN1(5663)
mouse ... Psen1(19164)
rat ... Psen1(29192)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunostaining
- immunofluorescence detection
- immunohistochemistry
- immunoblotting