Fontos dokumentumok
S6390
Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Streptavidin Antibody, Streptavidin Antibody - Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunostaining
- 3D Migration Assay
- assessing phagosomal maturation
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)