Merck
S9059
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
Méret kiválasztása
0.25 ML
69 200,00 Ft
1 ML
182 000,00 Ft
69 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
konjugátum
gold conjugate
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
koncentráció
~2.5 A520 units/mL
Névleges
~10 nm (colloidal gold)
átlagos részecskeméret
8-12 nm (monodisperse)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
S6402S9415S2890
conjugate
gold conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
-
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
~2.5 A520 units/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
nominal
~10 nm (colloidal gold)
nominal
-
nominal
-
nominal
-
mean particle size
8-12 nm (monodisperse)
mean particle size
-
mean particle size
-
mean particle size
-
Általános leírás
Strepavidin-collodial gold conjugate binds to molecules, such as primary antibodies, that have been previously conjugated with biotin.
Streptavidin is a protein produced by the bacterium Streptomyces avidinii. It has four binding sites for biotin as does avidin. Both have been used extensively as probes in immunochemical systems, conjugated to antibodies, enzymes, fluorochromes and gold. Avidin is highly basic (pI ~ 10.5), compared to streptavidin (pI ~ 5-6). Avidin has a slightly higher binding capacity for biotin than streptavidin does, but it has glycosylated side chains which give higher backgrounds in blotting techniques than does streptavidin, which is not a glycoprotein. Streptavidin is more resistant than avidin to dissociation into subunits by guanidinium chloride. Streptavidin may be conjugated to colloidal gold.
Alkalmazás
For detection of biotinylated compounds.
Strepavidin-collodial gold conjugate is a component of streptavidin/colloidal gold-biotin detection systems use in immunoblotting, light microscopy, and immunoelectron microscopy applications. It is commonly used in postembedding immunocytochemistry.
Fizikai forma
Suspension in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 1% BSA, 20% glycerol, and 15 mM sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
John S Mitchell et al.
Analytical biochemistry, 343(1), 125-135 (2005-06-14)
Surface plasmon resonance (SPR) biosensor formats using gold nanoparticle or protein signal amplification for the sensitive assay of small molecules were developed using progesterone as a model compound. Progesterone was immobilized to a dextran surface in the Biacore biosensor through
Kapcsolódó tartalom
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can you provide details on how streptavidin is conjugated to gold nanoparticles? Specifically, I'd like to know if there is any covalent binding involved or if it's a passive binding process.
    1 answer
    1. Product S9059 was manufactured using passive conjugation of the STP with 10 nm gold colloid. It does not involve covalent or linker chemistry. The protein binds to the gold colloid through amino acid residues, including charge attraction (lysine), hydrophobic attraction (tryptophan), and sulfur bonding (cysteine).
      Helpful?
  2. I want to know the streptavidin concentration in this stock. (e.g. 0.5 mg/mL)
    1 answer
    1. This information is reported as the protein concentration in the lot-specific Certificate of Analysis. A review of lots available in the last 7 years reveal a range of 11 - 11.6 ug/mL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/s9059#product-documentation
      Helpful?