567020
Simvastatin
≥98% (HPLC), solid, HMG-CoA reductase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Simvastatin, MK-733, L-Type Calcium Channel Blocker VI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Simvastatin, A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
kation nyomok
heavy metals: ≤20 ppm
heavy metals: <20 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
farnesylation
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol. 102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol. 94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int. 52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3