Fontos dokumentumok
S6022
Sephadex® G-50
BioReagent, for molecular biology, DNA grade, medium
About This Item
Javasolt termékek
grade
DNA grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
beads
duzzanat
1 g swells to 9-11 mL
gyöngyátmérő
50-150 μm
pórusméret
exclusion limit (20 bp dsDNA; (rA)20)
pH
2-10
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent recovery
- Minimal sample dilution
- Quick and easy to use
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?