Fontos dokumentumok
S5386
DL-Serine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.