Fontos dokumentumok
S4195
β-Secretase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged), extracellular domain, ≥10,000 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
Asp-2, BACE1, Memapsin-2
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥10,000 units/mg protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)