Fontos dokumentumok
SML3013
LY2886721
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
LY 2886721, LY-2886721, N-(3-((4aS,7aS)-2-Amino-4a,5,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-7a-yl)-4-fluorophenyl)-5-fluoropicolinamide, N-[3-[(4aS ,7aS )-2-Amino-4a,5-dihydro-4H-furo[3,4-d ][1,3]thiazin-7a(7H )-yl]-4-fluorophenyl]-5-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(C2=CC=C(C=N2)F)=O)C=C1[C@@]34[C@@](CSC(N)=N4)([H])COC3
InChI
1S/C18H16F2N4O2S/c19-11-1-4-15(22-6-11)16(25)23-12-2-3-14(20)13(5-12)18-9-26-7-10(18)8-27-17(21)24-18/h1-6,10H,7-9H2,(H2,21,24)(H,23,25)/t10-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIDRNVHMMDAAIK-YPMLDQLKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)