Fontos dokumentumok
A1472
Sigma-Aldrich
MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C86H125N27O29
Molekulatömeg:
2001.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
MCA-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
Alkalmazás
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fluorescent peptide substrate containing the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site. May be used for assaying β-secretase-like activity of thimet oligopeptidase (TOP), EC 3.4.24.15.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Platelet APP Processing: Is It a Tool to Explore the Pathophysiology of Alzheimer?s Disease? A Systematic Review
Carbone M, et al.
All Life, 11(8), 750-750 (2021)