565758
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, β-secretase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic, FS-1, H-RE(EDANS)EVNLDAEFK(DABCYL)R-OH, Memapsin 2 Substrate I, Fluorogenic
About This Item
Javasolt termékek
product name
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic, A highly sensitive fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate, based on the EVNLDAEF sequence derived from the β-secretase site of the Swedish mutation of Amyloid Precursor Protein (APP).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
red
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~350 nm
λem ~490 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-secretase substrate
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 1