Fontos dokumentumok
A7437
Acetate Kinase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥150 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
ATP:Acetate phosphotransferase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥150 units/mg protein (biuret)
összetétel
Protein, 5.0-20.0%
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
adenosine triphosphatase and NADH oxidase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... ackA(946775)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3