Fontos dokumentumok
S2647
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
powder, γ-irradiated
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
grade
for molecular biology
sterilitás
γ-irradiated
form
powder
hatékonyság
≥500 μg per mg
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble at
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES string
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Kiszerelés
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2