Merck
46738
Supelco
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
495.35
Beilstein:
5684150
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
H2O: soluble at 
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12O[C@H](C)CC(=O)[C@]1(O)O[C@]3([H])[C@@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@]3([H])O2
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Általános leírás
Chemical structure: aminoglycoside
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate may be used as a reference standard for the determination of spectinomycin in bovine milk samples by liquid chromatography with electrochemical detection.
Spectinomycin is an aminocyclitol antibiotic derived from Streptomyces spectabilis. It has been shown to have a wide variety of uses, including treating acute gonorrheal urethritis and cervictis, to mark cell layers to monitor cell fate during leaf development, as a selection marker in plant related transformation systems for plant cells containing the marker gene Spcr, to study respiratory tract infections of cattle caused by Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica, and to generate plants deficient for the plastid-encoded RNA polymerase on MS-agar media. Spectinomycin also has use in amplification of low copy number plasmid carrying replicons. It is recommended for use in cell culture applications at 7.5-20 mg/L.
Vigyázat
Solutions can be stored at 2-8°C for several weeks or at -20°C for more extended periods.
Elkészítési megjegyzés
Stock solutions should be prepared at 10 mg/mL in water and filter sterilized.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of spectinomycin residues in bovine milk using liquid chromatography with electrochemical detection.
Schermerhorn PG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(8), 2122- 2125 (1995)
Tarinee Tungsuchat-Huang et al.
Plant molecular biology, 76(3-5), 453-461 (2011-01-05)
Identification of a genetically stable Nicotiana tabacum (tobacco) plant with a uniform population of transformed plastid genomes (ptDNA) takes two cycles of plant regeneration from chimeric leaves and analysis of multiple shoots by Southern probing in each cycle. Visual detection
E A Filipenko et al.
Genetika, 47(1), 41-47 (2011-03-31)
Bioballistic transformation of carrot Daucus carota L. callus cultures with a plasmid containing the aadA (aminoglycoside 3'-adenyltransferase) gene and subsequent selection oftransformants on a selective medium containing spectinomycin (100-500 mg/l) yielded ten callus lines resistant to this antibiotic. PCR analysis
Natividad Cabrera-Valladares et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 22(3), 177-197 (2012-08-01)
The phosphoenolpyruvate (PEP) node is an important carbon distribution point in the central metabolic networks; therefore, its modification is a common strategy employed for developing microbial production strains. In this study, mutants of Bacillus subtilis 168 were generated with deletions
Liu-Feng Yuan et al.
Sexually transmitted diseases, 38(8), 764-768 (2011-08-17)
Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae (NG) is a public health concern globally, and azithromycin-resistant NG isolates have been identified in many countries. This study aimed to investigate azithromycin susceptibility in NG and to genetically characterize the azithromycin-resistant isolates identified in
Cikkek
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.