Fontos dokumentumok
C1999
CMP-Sialic Acid Synthetase from Neisseria meningitidis group B
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
CTP: N-Acylneuraminate cytidylyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli BL21
Minőségi szint
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
molekulatömeg
26.0 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.